Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, skarp, rak
Produktkod. 16319561 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
16319561 130 mm Varje
16309561 105 mm -
16329561 160 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16319561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53860202
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pincett, rostfritt stål, skarp, rak är idealisk för användning i laboratorier. Spetsiga ändar med en räfflad inre struktur säkerställer tillförlitlig hantering av olika prover. Det räfflade handtaget ger ett bra grepp.
  • Rostfritt stål (1.4301)
  • Spetsiga ändar med en räfflad inre struktur säkerställer tillförlitlig hantering av olika prover
  • Det räfflade handtaget ger ett bra grepp
  • Lämplig för användning i precist arbete inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Material Rostfritt stål (1.4301)
För användning med (applikation) Mat
Antal per förpackning 1
Stil Standard
Tipsstil Skarp, rak