Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, skarp, rak
Produktkod. 16329561 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
16329561 160 mm -
16309561 105 mm -
16319561 130 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16329561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53860204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pincett, rostfritt stål, skarp, rak är idealisk för användning i laboratorier. Spetsiga ändar med en räfflad inre struktur säkerställer tillförlitlig hantering av olika prover. Det räfflade handtaget ger ett bra grepp.
  • Rostfritt stål (1.4301)
  • Spetsiga ändar med en räfflad inre struktur säkerställer tillförlitlig hantering av olika prover
  • Det räfflade handtaget ger ett bra grepp
  • Lämplig för användning i precist arbete inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Skarp, rak
Antal per förpackning 1
Design Skarp, rak
Längd (engelska) 6.30 tum.
Material Rostfritt stål (1.4301)
Längd (metrisk) 160 mm
Produkttyp Tång
För användning med (applikation) Mat
Typ Tång
Stil Standard