Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, skarp, rak
Produktkod. p-7161107 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16309561
Brand: Buerkle™ 53860200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pincett, rostfritt stål, skarp, rak är idealisk för användning i laboratorier. Spetsiga ändar med en räfflad inre struktur säkerställer tillförlitlig hantering av olika prover. Det räfflade handtaget ger ett bra grepp.
  • Rostfritt stål (1.4301)
  • Spetsiga ändar med en räfflad inre struktur säkerställer tillförlitlig hantering av olika prover
  • Det räfflade handtaget ger ett bra grepp
  • Lämplig för användning i precist arbete inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Skarp, rak
Antal per förpackning 1
Design Skarp, rak
Längd (engelska) 4,13 tum.
Material Rostfritt stål (1.4301)
Längd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Tång
För användning med (applikation) Mat
Typ Tång
Kvantitet 1
Stil Standard