Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett, förstärkt Nylon
Produktkod. 12895043 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
13.38 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12895043
Brand: Cole-Parmer™ 0644315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nylontång för engångsbruk med tandade, runda spetsar. Cole-Parmer™ Pincett, förstärkt Nylon har korrugerade handtag och tandade blad och rundade spetsar för hantering av ömtåliga prover.
  • Vit nylonkonstruktion
  • Korrugerade handtag
  • Tandade blad
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Tipsstil Rund
Antal per förpackning 100
Design Korrugerad och tandad
Material Nylon
Längd (metrisk) 13.38 cm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) 100:-/förpackning
Avsluta Korrugerad och tandad
För användning med (applikation) Användbar vid hantering av ömtåliga prover
Typ Tång
Stil Sågtandad