Läs mer
Forchlorfenuron-d5, TRC
Produktkod. 30398813
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398813 25 mg
30396335 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF69105225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1398065-87-6
Molekylformel C12 2H5 H5 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 252.71
Synonym Forchlorfenuron D5 (phenyl D5), N-(2-Chloro-4-pyridinyl)-N'-(phenyl-d5)urea, 1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-(phenyl-d5)urea
IUPAC-namn 1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)urea
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)Nc2ccnc(Cl)c2)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Forchlorfenuron D5 (phenyl D5)
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 252.0826