Läs mer
Forchlorfenuron, MedChemExpress
Beskrivning
Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Forchlorfenuron |
| CAS | 68157-60-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H10ClN3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (403.75 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC(Cl)=NC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.68 |
| Formel vikt | 247.68 |
| Visa mer |