Läs mer
Forchlorfenuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Forchlorfenuron |
| CAS | 68157-60-8 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Urea, N-(2-chloro-4-pyridinyl)-N'-phenyl-, N-(2-Chloro-4-pyridinyl)-N'-phenylurea, 1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea, 4PU30, CN 11-3138, CPPU, Forchlorfenuron, Fulmet, KT 30, KT 30 (plant growth regulator), N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea, N-Phenyl-N'-(2-chloro-4-pyridyl)urea, SKW 20010, Sitofex, V 3183 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17) |
| LEDER | Clc1cc(NC(=O)Nc2ccccc2)ccn1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.68 |
| Formel vikt | 247.0512 |