Läs mer
3M™ Skogsbrukshuvudbonadskombination
Produktkod. 15739867 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Orange
Produktkod.
15739867 Färg: Orange
1 options
Produktkod. 15739867 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11630.00 SEK
    9016.60 SEK / Paket med 12
    Save 2613.40 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
3M™ Forestry Headgear Combination ger en mångsidig och bekväm lösning för bärare som behöver både ansikts- och hörselskydd.
  • En praktisk, bekväm lösning för ansikts- och hörselskydd där inget huvudskydd behövs
  • Frontkåpa ger ventilation för ökad komfort och även utformad som kabelhållare för kombination med kommunikationsprodukter
  • Mesh ansiktsskydd: + 5 °C (rostfritt stål) är godkänd för höghastighetspartiklar 45 m/s (F) enligt EN1731
  • För att öka ögonskyddet kan G500 inkludera 3M™ V6 integrerade skyddsglasögon, som finns i klara, grå och gula glas
  • Huvudbonader kan användas både med och utan hörselkåpor
  • Pannbandet är slitsat för att fästa hörselkåpor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Skogsbruk
Produkttyp Huvudbonadskombination