Läs mer
Foretinib, MedChemExpress
Produktkod. 16496557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496557 5 mg -
16470207 50 mg -
16434876 100 mg -
16433838 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10338
MedChemExpress Foretinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.9 nM for Met and KDR.
Foretinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.9 nM for Met and KDR.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Foretinib
CAS 849217-64-7
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H34F2N4O6
Kvantitet 5 mg
Synonym XL880 GSK1363089 GSK089 EXEL-2880
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (60.06 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C(F)=C1)OC2=C3C=C(C(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=C2)OC)C5(CC5)C(NC6=CC=C(C=C6)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 632.65
Formel vikt 632.65
Procent renhet 99.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease