Läs mer
Foretinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Foretinib |
| CAS | 849217-64-7 |
| Molekylformel | C34H34F2N4O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | EXEL 2880, GSK 1363089, GSK 1363089G, N-[3-Fluoro-4-[[6-(methyloxy)-7-[[3-(morpholin-4-yl)propyl]oxy]quinolin-4-yl]oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide, XL 880 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H34F2N4O6/c1-43-30-20-25-27(21-31(30)45-16-2-13-40-14-17-44-18-15-40)37-12-9-28(25)46-29-8-7-24(19-26(29)36)39-33(42)34(10-11-34)32(41)38-23-5-3-22(35)4-6-23/h3-9,12,19-21H,2,10-11,13-18H2,1H3,(H,38,41)(H,39,42) |
| LEDER | COc1cc2c(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3F)ccnc2cc1OCCCN6CCOCC6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 632.65 |