Läs mer
Form-2',4'-xylidide, Mikromol™
Beskrivning
Form-2',4'-xylidide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Form-2',4'-Xylidide |
| CAS | 60397-77-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Form-2',4'-Xylidide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1ccc(NC=O)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | N-(2,4-dimethylphenyl)formamide |
| Visa mer |