Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ 3960-seriens miljökammare, 821,2 L, rostfritt stål
Produktkod. 11774938
Change view
Kapacitet (metrisk):
821 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11774938 821 l Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11774938 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222470.00 SEK
    173260.60 SEK / Paket med 1
    Save 49209.40 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-02-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturområde: Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C; Ljus: Ingen belysning
Utför många kliniska tillämpningar, inklusive förhöjd temperaturstabilitet och hållbarhetstestning med Thermo Scientific™ Forma™ 3960 Series kammare. Dessa kammare har ett horisontellt laminärt luftflödessystem, inredning i rostfritt stål och mikroprocessorkontroller för en högpresterande enhet med hög kapacitet.
Funktioner
  • Äkta laminärt luftflöde genom sidoutrymmen för extremt tät temperaturjämnhet
  • Sofistikerade mikroprocessorkontroller för konstant visning av temperatur
  • Alfanumeriskt meddelandecenter för enkel installation och programmering
  • Åtkomstportar, låshjul och larmkontakter
  • Kapacitet: 29 cu. ft. (821,2L) för höga volymer och ett brett sortiment av produkter
  • Drifttemperaturområde: 5 C °över omgivningen till 60 °C (140 °F)
Luftflödessystem:
  • Riktat luftflödessystem främjar en idealisk tillväxtmiljö.
  • Övertrycksmatningskammare och undertrycksförsörjningskammare riktar luft över ytan på varje solid hylla.
  • Inmatningskammaren kan inte blockeras av kammarens innehåll.
Intuitiv, kraftfull Enviro-Scan™ Kontrollera:
  • Enheten erbjuder exakt kontroll utan komplicerad programmering.
  • Driftlägen inkluderar körning, börvärde, kalibrering och systemkonfiguration.
  • Lättläst display erbjuder bekväm, kontinuerlig övervakning.
  • Hörbara/visuella under- och övertemperaturlarm ger sinnesfrid.
  • Datautgångar tillåter anslutning till internt monitor/larmsystem för att spåra kammarförhållandena.
Hållbar konstruktion:
  • Exteriört skåp: 18-gauge. kallvalsat stål, pulverlackerat för hållbarhet; motstår repor och flisor.
  • Uppvärmd glasdörr för minimal kondens och fri sikt
  • 2″ (5,1 cm) tjock glasfiber skåpisolering för maximalt värmeskydd av produkten
  • Solid inredning i rostfritt stål för lång livslängd och minimerade utrustningskostnader
  • Fem kraftiga, solida hyllor i rostfritt stål, justerbara på 2″ (5,1 cm) mitt
  • Svängbara låshjul för enkel rörlighet
  • Utjämningsfötter ger stabilitet och ökad säkerhet
  • Genomgående åtkomstportar på höger och vänster kammarsida för sonder, sensorer etc.
  • Interiört GFCI duplexuttag på 115V modell (enkel europeisk 230V CEE 7 på 230V modell) för shakers, cellrullar och annan utrustning
  • Exteriört uttag på kontrollpanelens övre högra sida för anslutning av valfri inspelare eller annan utrustning
Beställningsinformation:
Förstärkta golv-/hyllkomponenter finns tillgängliga för shakers, cellrullar eller annan tung utrustning eller produktlast inuti kammaren. Enheter finns även med sjökortsskrivare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) Hylla 30 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 13.6 kg
Certifikat och efterlevnad UL listad
Kapacitet (metrisk) 821 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/304)
Belysning Ingen belysning
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 5 st./26 max.
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C
Typ Miljökammaren
Dörr stil Uppvärmd, tredubbel ruta, härdat glas exteriör
Isolering 2 tum (5,1 cm) glasfiber
Hamnar Två 2,4 tum. (6,1 cm) ID, en på varje sida
Temperaturkontroll Enviro-Scan Mikroprocessor
Temperaturkänslighet ±0,1 °C
Temperatursensor Precisionstermistor (övertemperatur och kontroll); oberoende termostat (övertemperatursäkerhet)
Temperaturenhetlighet ±0,4° vid 30 °C (86 °F); ±0,3° vid 37 °C (98,6 °F); ±0,5° vid 45 °C (113 °F)
Mått (L x B x H) 33 x 38 x 80 tum. (83,8 x 78,7 x 203,2 cm)
Längd (engelska) 33 tum
Längd (engelska) Hylla 25,8 tum.
Längd (metrisk) 83.8 cm
Längd (metrisk) Hylla 65.5 cm
Bredd (engelska) 38 tum.
Bredd (engelska) Interiör 31 tum
Bredd (engelska) Hylla 30,6 tum
Bredd (metrisk) 78.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 78.7 cm
Bredd (metrisk) Hylla 77.7 cm
Höjd (engelska) 80 tum.
Höjd (engelska) Interiör 60 tum.
Höjd (metrisk) 203.2 cm
Depth (engelska) Interiör 27 tum.
Djup (metrisk) interiör 68.8 cm
Fraktvikt (engelska) 660 lb.
Fraktvikt (metrisk) 299.4 kg
Vikt (engelska) 500 lb.
Vikt (metrisk) 226.8 kg
Elektriska krav 200/230 V, 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Wattal 150 w
Amperage 5 A
Frekvens 50/60 Hz