Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ Direct Heat CO2 Incubator, 184 L
Beschreibung
Preserve floor space with stackable Thermo Scientific™ Forma™ Direct-Heat CO2 Incubators, which combine high capacity and an easy-to-use design.
Nyckelfunktioner
- Kammaren med hög kapacitet ger maximalt odlingsutrymme och den idealiska miljön för grundläggande cellkulturinkubation
- Den flexibla Direct Heat Incubator kan konfigureras med antingen TC (termisk konduktivitet) eller IR (infraröd) CO 2 gassensorer samt en mängd användbara process- och kontamineringskontrollalternativ för att möta dina specifika krav.
Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ Mikroprocessorkontroll
- Flexibla, intuitiva kontroller som säkerställer enkel användning
- Inställd temperatur, övertemperatur, CO 2
- Kalibrera temperatur, CO 2 , valfri RH
- Konfigurera hörbar på/av, åtkomstkod, fjärrlarmkontakter, spårning av låg temp och hög och låg CO 2 larm, och valfri automatisk tankväljare, RS-485 gränssnitt och display temp/RH (valbar)
- Hörbart/visuellt larm och larmtystnad
- Standard fjärrlarmkontakter (NO, NC, COM)
- Valfritt inbyggt gasvaktsystem
- Valfria RS-485, 0-1V, 0-5V och 4-20mA datautgångar tillåter anslutning till ett larm/övervakningssystem
Kontamineringskontrollalternativ
- Exklusivt HEPA-filterluftflödessystem i kammaren filtrerar kontinuerligt hela kammarens luftvolym var 60:e sek.
- HEPA 2™ VOC-filtrering tar bort flyktiga organiska ångor
- Fasta kopparkomponenter förhindrar effektivt bakterie- och svamptillväxt
Konstruktion
- Rejäla hyllor och stöd i rostfritt stål kan tas bort utan verktyg för enkel rengöring eller justering
- Polerad insida i rostfritt stål med böjda hörn är lätt att rengöra
- Mikrobiologiska filter på gasinlopp och provportar är lättillgängliga för förenklat rutinbyte
- Innerdörrens packning är avtagbar och rengörbar; justeras kontinuerligt för att säkerställa en tät tätning
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelska) | 6,5 cu. ft. |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UL, cUL |
| Datautgångar | Valfritt 4-20mA |
| Beskrivning | Enkel 184L inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 184 L |
| Kammarmaterial | Polerat rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Typ av konvektion | Air-jacketed |
| Belysning | LED |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?