Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ Ersättningshyllor för frys
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
13,0 cu. ft. frysar
17,3 cu. ft. kapacitet frysar
23,0 cu. ft. frysar
28 cu. ft. frysar
Typ:
Hyllsats
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
Använda Thermo Scientific™ Forma™ Frys Ersättningshyllor med Forma 8600 och 900-serien Stående frysar.
- Stål, rostfritt
- Satserna inkluderar monteringsutrustning
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hyllsats |
| Kapacitet (engelska) | 23 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 651.2 L |
| Stil | Upprätt |
| Färg | Silver |
| För användning med (utrustning) | 23,0 cu. ft. frysar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur