Description
Minska kall luftförlust och förbättra temperaturåtervinningen efter dörrstängning med Thermo Scientific™ Forma™ Inner Door Kits, ett fabriksinstallerat dörralternativ för din ultralåga upprättstående frys.
Fyra innerdörrar ingår redan på våra -86 C °stolpar. Alternativet med fem innerdörrar för 8600- och 900-serien inkluderar fem pulverlackerade innerdörrar och en extra hylla.
Beställningsinformation:
Fabriksinstallerad. Måste beställas med kyl eller frys.
Spécification
Spécification
| Typ | Ultralåg frys innerdörr |
| Kapacitet (engelska) | 17,3 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 489.8 L |
| Temperaturområde | -86 °C |
| Antal dörrar | 5 |
| Exteriör finish | Pulverlackerat stål |
| Hyllor | 1 |
| Stil | Upprätt |
| För användning med (utrustning) | Forma™ 7000 och 900-serien, 17,3 cu. ft. Stolpar |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.