Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ Innerdörrssatser
Produktkod. p-4530831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Forma™ 7000 och 900-serien, 17,3 cu. ft. Stolpar
Forma™ 7000 och 900-serien, 23,0 cu. ft. Stolpar
Forma™ 7000 och 900-serien, 28,0 cu. ft. Stolpar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11376341
Brand: Thermo Scientific™ 1950547
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska kall luftförlust och förbättra temperaturåtervinningen efter dörrstängning när du väljer fabriksinstallerad Thermo Scientific™ Forma™ Innerdörrsats för din ultralåga upprättstående frys.
Minska kall luftförlust och förbättra temperaturåtervinningen efter dörrstängning med Thermo Scientific™ Forma™ Inner Door Kits, ett fabriksinstallerat dörralternativ för din ultralåga upprättstående frys.
Fyra innerdörrar ingår redan på våra -86 C °stolpar. Alternativet med fem innerdörrar för 8600- och 900-serien inkluderar fem pulverlackerade innerdörrar och en extra hylla.
Beställningsinformation:
Fabriksinstallerad. Måste beställas med kyl eller frys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ultralåg frys innerdörr
Kapacitet (engelska) 17,3 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 489.8 L
Temperaturområde -86 °C
Antal dörrar 5
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 1
Stil Upprätt
För användning med (utrustning) Forma™ 7000 och 900-serien, 17,3 cu. ft. Stolpar