Läs mer
Thermo Scientific™ LN 2 överföringsslang, 4 fot.
Description
Ge den bekvämlighet, trygghet och tillförlitlighet som krävs i händelse av ett strömavbrott eller mekaniskt fel med Thermo Scientific™ Forma™ LN 2 överföringsslang. Ett måste för kritiska lagringsapplikationer, detta system är för användning med Forma frysar med ultralåg temperatur.
- Systemet kan justeras i 1 °CC steg till -150 °C.
- Digital display visar ständigt den faktiska skåpstemperaturen.
- Indikatorlampor när systemet är aktiverat.
- Vätskeflödet stängs automatiskt av när frysdörren eller locket öppnas.
- Systemet drivs av uppladdningsbart batteri; lågbatterilampan indikerar när batteriet behöver laddas.
- Ytterligare indikatorlampa tänds när cylindern är tom.
Beställningsinformation:
- Vissa modeller kräver fristående system; andra accepterar inbyggda system.
- Ange frysmodell och spänning när du beställer.
Innehåller:
All nödvändig utrustning utom LN2-cylinder (måste beställas separat)
Specifications
Specifications
| Typ | LN 2 överföringsslang |
| Temperaturområde | -150 °C till +1 °C |
| Stil | Inbyggt |
| För användning med (utrustning) | LN 2 försörjningstank |
| Avfrosta | Automatisk |
| Längd (engelska) Exteriör | 4 fot |