Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ Provprobsatser
Produktkod. 11766649 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Provprob
Provprob, kundinstallerad
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11766649 Provprob, kundinstallerad Varje
11808003 Provprob -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11766649 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 195892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3760.00 SEK
    3631.54 SEK / Paket med 1
    Save 128.46 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mät provtemperaturen eller toppkammarens temperatur i upprättstående frysar med Thermo Scientific™ Forma™ Provprobsatser.
Mät provtemperaturen eller toppkammarens temperatur i upprättstående frysar med Thermo Scientific™ Forma™ Provprobsatser. Använd sondsats med Forma 8600-serien upprättstående frysar.
  • Användbar för att mäta provets temperatur eller övre kammarens temperatur
  • Kit består av sond och sondsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Typ Provprob, kundinstallerad
Stil Upprätt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.