Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ Provprobsatser
Produktkod. 11808003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Provprob
Provprob, kundinstallerad
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11808003 Provprob -
11766649 Provprob, kundinstallerad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11808003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 195893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.18 SEK
    3665.58 SEK / Paket med 1
    Save 409.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Mät provtemperaturen eller toppkammarens temperatur i upprättstående frysar med Thermo Scientific™ Forma™ Provprobsatser.
Mät provtemperaturen eller toppkammarens temperatur i upprättstående frysar med Thermo Scientific™ Forma™ Provprobsatser. Använd sondsats med Forma 8600-serien upprättstående frysar.
  • Användbar för att mäta provets temperatur eller övre kammarens temperatur
  • Kit består av sond och sondsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Provprob
Stil Upprätt