Läs mer
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-cykel™ CO 2-inkubator, 184 l, polerat rostfritt stål
Produktkod. 10295202
Change view
Spänning:
230 V
CO2-sensorteknik:
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning CO2-sensorteknik Förpackningsstorlek
10295202 230 V TC-sensor Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10295202 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 371
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Upplev kontinuerligt skydd mot oönskade luftburna föroreningar och en on-demand steriliseringscykel med hög temperatur som förenklar rutinmässig rengöring.
Upplev fullständig kontamineringskontroll och pålitlig långsiktig prestanda. Thermo Scientific™ Steri-Cycle CO2-inkubatorer erbjuder exakt direktvärmetemperaturkontroll med val av TC (termisk konduktivitet) eller IR (infraröd) sensor och bekväm högtemperaturdekontamineringscykel. Vår pålitliga Steri-Cycle CO 2-inkubator för direktuppvärmning har ett unikt HEPA-luftfiltreringssystem i kammaren som —ger kontinuerligt skydd mot oönskade luftburna föroreningar —och en on-demand steriliseringscykel med hög temperatur som förenklar rutinmässig rengöring.
Prestanda
  • Ungefärlig cykellängd: 14 timmar.
  • Optimerat luftflödessystem kommer inte att störa prover eller inkubatorns funktion
  • Valfritt inbyggt VOC-filtreringssystem tar bort flyktiga organiska ångor
  • HEPA-luftfiltrering i kammaren tar kontinuerligt bort partiklar för klass 100 kvalitetsförhållanden
  • On-demand 140°C steriliseringscykel eliminerar kontaminering från inre ytor
  • Ljudlarm aktiveras om ytterdörren öppnas under cykeln eller om temperaturen når 60°C (140°F) eller högre
  • Värmebeständig TC-sensor kan lämnas på plats under cykeln
  • HEPA-filter och IR-sensor tas enkelt bort
  • Åtkomstkod förhindrar oavsiktlig start av cykeln
Mikroprocessorkontroll
  • Alfanumeriskt meddelandecenter visar tydligt temperatur, CO 2 och (valfritt) RH parametrar
  • Audio/visuella larm med tystnadsknapp
  • Börvärden för temperatur, övertemperatur, CO 2
  • Konfigurerbar hörbar PÅ/AV, åtkomstkod, påminnelse om HEPA-filterbyte, fjärrlarmkontakter, spårning av låg temperatur och hög och låg CO 2 larm
Konstruktion
  • Polerad insida i rostfritt stål med böjda hörn är lätt att rengöra
  • Rejäla hyllor och stöd i rostfritt stål kan tas bort utan verktyg
  • Mikrobiologiska filter på gasinlopp och provportar är lättillgängliga
  • Avtagbar innerdörrspackning justeras kontinuerligt för att säkerställa tät försegling
Beställningsinformation:
Alternativen inkluderar: val av CO 2-sensorer, vändbara dörrsvängningar, övervakning av relativ fuktighet, antimikrobiell kopparinteriör, automatiska gastankväxlare, dataloggningsmöjlighet, IQ/OQ-dokumentationssatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,5 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, Klass I medicinteknisk utrustning
Datautgångar Valfritt 4-20mA
Kapacitet (metrisk) 184 L
Kammarmaterial Polerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Typ av konvektion Luftklädd
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal platser 16
Antal hyllor 3 st./16 max.
Syrekontroll Ingen
Relativ luftfuktighet <90 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Vattenpanna
Mått (D x B x H) Inredning 20 x 21,3 x 26,8 tum. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Mått (L x B x H) 25 x 26,3 x 39,5 tum. (63,5 x 66,8 x 100,3 cm)
Vikt (engelska) 260 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V