Läs mer
Formell buffrad saltlösning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11593192 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackning:
HDPE Jerrycan
HDPE-flaska GL45
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11593192 5 l HDPE Jerrycan 5 L
11503202 1 l HDPE-flaska GL45 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11593192 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer FBS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.00 SEK
    460.80 SEK / 5 L
    Save 160.20 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Fixativ blandning av formaldehyd i isoton saltlösning för rutinhistopatologi.
  • Fixativ för histopatologi.
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Förpackning HDPE Jerrycan
Kvantitet 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FORMAL BUFFERED SALINE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Sodiumdihydrogenphosphate