Läs mer
Formaldehyde-13C (20% by weight in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formaldehyde-13C |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1 |
| Formel vikt | 31.0139 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.2 |