missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Formaldehyde-13C,D2 (20% in D2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formaldehyde-13C,D2 |
| CAS | 63101-50-8 |
| Molekylformel | 13C 2H2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Formaldehyde-13C-d2 (9CI), Formaldehyde-d2-13C, Formaldehyde-13C,D2, Formaldehyde-13C,d2, Methanal-13C,d2 |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2 |
| LEDER | [2H][13C](=O)[2H] |
| IUPAC-namn | dideuterio(1^{13}C)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 33.03 |
| Formel vikt | 33.0265 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?