Läs mer
Formaldehyde-13C,D2 (20% in D2O), TRC
Produktkod. 30403168
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30403168 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF691353500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde-13C,D2
CAS 63101-50-8
Molekylformel 13C 2H2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Formaldehyde-13C-d2 (9CI), Formaldehyde-d2-13C, Formaldehyde-13C,D2, Formaldehyde-13C,d2, Methanal-13C,d2
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
LEDER [2H][13C](=O)[2H]
IUPAC-namn dideuterio(1^{13}C)methanone
Molekylvikt (g/mol) 33.03
Formel vikt 33.0265
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.2