Läs mer
Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3, TRC
Produktkod. 30393884
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393884 50 mg
30398852 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30393884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF69140250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 259824-50-5
Molekylformel C7 2H3 H3 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 213.17
Synonym Formaldehyde, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9CI), Methanal 2,4-dinitro-3,5,6-trideuteriophenylhydrazone, Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-d3, Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-D3, Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
IUPAC-namn 2,3,5-trideuterio-N-(methylideneamino)-4,6-dinitroaniline
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NN=C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2/i2D,3D,4D
Formel vikt 213.0577