Läs mer
Formaldehyd, 36,5 till 38 %, reagenskvalitet, för ACS-analys, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formaldehyde |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| CAS | 50-00-0 |
| Färg | Klar färglös |
| Densitet | 1,04 g/cm3 vid 20 °C |
| Molekylformel | CH2O |
| MDL-nummer | MFCD00003274 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
| InChI-nyckel | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |