Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. lösning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% metanol
Produktkod. 11357638
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357638 1 L 1 L
11484990 500 mL -
11387638 1 L 1 L
15496105 4 x 1 L 1 L
11367638 4 L 4 L
11377638 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11357638 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 033314.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.03 SEK
    753.65 SEK / 1 L
    Save 154.38 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Formaldehyd används som denatureringsmedel vid formaldehyd-agarosgelelektrofores av RNA. Det används också i fiberskivor, plywood, cigarettrök, bränsleförbränningsapparater, fotogenrumsvärmare och inom fotografering. Det fungerar som en föregångare vid tillverkning av bilar och används för att tillverka komponenter till transmissioner, elsystem, motorblock, dörrpaneler, axlar och bromsbackar. Det fungerar som ett desinfektionsmedel. Det är också en ingrediens i lim och används som konserveringsmedel i medicinska laboratorier, som balsameringsvätska och som sterilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Namnnotering För ACS-analys
Smältpunkt −15 °C
Färg Färglös
Densitet 1.083 g/mL
Kokpunkt 97 °C
Flampunkt 60 °C (140 °F)
Analysprocentintervall 36.5-38.0%
Odör Stickande lukt
Anteckningar om analysprocent Hugg. med 10 till 15 % metanol
Linjär formel HCHO
Brytningsindex 1.3765
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 30.03
Procent renhet 36,5 till 38,0 %
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.