Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. lösning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% metanol
Produktkod. 11484990
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484990 500 mL -
11387638 1 L 1 L
11357638 1 L 1 L
15496105 4 x 1 L 1 L
11367638 4 L 4 L
11377638 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11484990 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 033314.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.27 SEK
    489.65 SEK / 500ml
    Save 55.62 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Formaldehyd används som denatureringsmedel vid formaldehyd-agarosgelelektrofores av RNA. Det används också i fiberskivor, plywood, cigarettrök, bränsleförbränningsapparater, fotogenrumsvärmare och inom fotografering. Det fungerar som en föregångare vid tillverkning av bilar och används för att tillverka komponenter till transmissioner, elsystem, motorblock, dörrpaneler, axlar och bromsbackar. Det fungerar som ett desinfektionsmedel. Det är också en ingrediens i lim och används som konserveringsmedel i medicinska laboratorier, som balsameringsvätska och som sterilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde, 37% in aq. soln.
Namnnotering För ACS-analys
Smältpunkt °C till 15 °C
Densitet 1.083 g/mL
Kokpunkt 97 °C
Flampunkt 60 °C (140 °F)
Analysprocentintervall 36.5-38.0%
Anteckningar om analysprocent Hugg. med 10 till 15 % metanol
Linjär formel HCHO
Brytningsindex 1.3765
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 30.03
Procent renhet 36,5 till 38,0 %
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.