Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% vikt/vikt aq. soln., hugg. med 7-8% metanol
Product Code. 11493217
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11493217 2500 mL 2500ml
11483217 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11493217 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A16163.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Add to basket
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Formaldehyd används som denatureringsmedel vid formaldehyd-agarosgelelektrofores av RNA. Det används också i fiberskivor, plywood, cigarettrök, bränsleförbränningsapparater, fotogenrumsvärmare och inom fotografering. Det fungerar som en föregångare vid tillverkning av bilar och används för att tillverka komponenter till transmissionen, elsystemet, motorblocket, dörrpaneler, axlar och bromsbackar. Det fungerar som ett desinfektionsmedel. Det spelar också en ingrediens i lim och som konserveringsmedel i medicinska laboratorier som balsameringsvätska och som sterilisator.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Namnnotering stabiliserad med 7 till 8 % metanol
Smältpunkt −15 °C
Densitet 1.083
Kokpunkt 97 °C
Flampunkt 66 °C (151 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel HCHO
Brytningsindex 1.3765
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 30.03
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehyde, 37% w/w in aqueous solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Precautionary Statement
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.