Läs mer
Formaldehyd (37 % vikt av temperatur, stabiliserad 7–8 % metanol), TRC
Produktkod. 30007838
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007838 1 L
30004982 250 mL
30004825 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6913501L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0
Molekylformel C H2 O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
Synonym Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Kvantitet 1 L
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formel vikt 30.0106
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Formaldehyde 37%