Läs mer
Formaldehyd, 37 % vikt/vikt, stabiliserad med metanol, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11384124
Change view
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384124 5 L 5 L
11394124 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384124 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer FO0010005P
Används som desinfektionsmedel och vid syntes av ekologiska produkter, balsameringsvätskor, analytisk kemi, fotografi och läkemedelsindustrin.
  • Synonymer: Formalinlösning, Formol, Metanallösning, Metylaldehydlösning
  • Molekylformel: CH 2 O
  • Molar massa: 30,03 g/mol
  • CAS: 50-00-0
  • EIN ECS nr.: 200-001-8
  • Tändningstemperatur:∼ 300 °C (ren substans)
  • Ångtryck: 1,3 hPa (formaldehyd)
  • Surhet: Klarar testet
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Smältpunkt <-15°C
Densitet 1.09g/cm3
Kokpunkt 93°C to 96°C
Flampunkt 62°C
Tändningsrester 0.1% max
Kvantitet 5 L
Resterande lösningsmedel Analysed according to guideline CPMP/ICH/283/95
Stabilisator Approx. 10% methanol
Formel vikt 30.03g/mol
Kvalitet Pharmpur™ USP
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 34.5–38.0% (acidimetric assay)
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehydehydlösning 37%, puriss, stabiliserad med ca 10% metanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, méthanol