Läs mer
Formaldehyd, 37 % vikt/vikt, stabiliserad med metanol, Pharmpur™ , Scharlab
Beskrivning
- Synonymer: Formalinlösning, Formol, Metanallösning, Metylaldehydlösning
- Molekylformel: CH 2 O
- Molar massa: 30,03 g/mol
- CAS: 50-00-0
- EIN ECS nr.: 200-001-8
- Tändningstemperatur:∼ 300 °C (ren substans)
- Ångtryck: 1,3 hPa (formaldehyd)
- Surhet: Klarar testet
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | <-15 °C |
| Densitet | 1,09 g/cm3 |
| Kokpunkt | 93 °C till 96 °C |
| Flampunkt | 62 °C |
| Tändningsrester | 0,1% max |
| Kvantitet | 25 L |
| Resterande lösningsmedel | Analyserad enligt riktlinjen CPMP/ICH/283/95 |
| Stabilisator | Ca. 10 % metanol |
| Formel vikt | 30,03 g/mol |
| Kvalitet | Pharmpur™ USP |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Formaldehydlösning 37%, puriss, stabiliserad med ca 10% metanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol