Läs mer
Formaldehyd, 37 % vikt/vikt, stabiliserad med metanol, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11304134
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304134 1 L 1 L
11314134 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304134 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer FO00111000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som desinfektionsmedel och vid syntes av ekologiska produkter, balsameringsvätskor, analytisk kemi, fotografi och läkemedelsindustrin.
  • Synonymer: Formalinlösning, Formol, Metanallösning, Metylaldehydlösning
  • Molekylformel: CH 2 O
  • Molar massa: 30,03 g/mol
  • CAS: 50-00-0
  • EIN ECS nr.: 200-001-8
  • Tändningstemperatur:∼ 300 °C (ren substans)
  • Ångtryck: 1,3 hPa (formaldehyd)
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Smältpunkt <-15°C
Densitet 1.09g/cm3
Kokpunkt 93°C to 96°C
Flampunkt 62°C
Tändningsrester 0.002% max
Kvantitet 1 L
Stabilisator Approx. 10% methanol
Formel vikt 30.03g/mol
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 37% (acidimetric assay)
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehydlösning 37% pro analysi, stabiliserad med ca 10% metanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol