Läs mer
Formaldehyd 37% viktlösning för laboratoriebruk, Chem Lab
Produktkod. 15179145
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15179145 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15179145 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0610.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 SEK
    227.01 SEK / 1 L
    Save 59.99 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Specifikationer
Förpackning Färgad polyeten
CAS 50-00-0
Densitet 1.09 g/mL
Flampunkt 62 °C
Analysprocentintervall < 37%
Fysisk form Vätska
Molekylformel CH2O
MDL-nummer MFCD00003274
Certifikat och efterlevnad ISO
Färg Färglös
Smältpunkt -118 °C
Kokpunkt 97 °C
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 30.03
Kvantitet 1 L
Kvalitet Analytiskt reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde 37% weight % solution a.r.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde