Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 viktprocent sol. i vatten, sticka. med 5-15% metanol
Produktkod. 10041040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Förpackning:
Jerrycan i plast
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10041040 2,5 l Plastflaska 2.5 L
10426730 1 l Plastflaska 1 L
10182860 5 l Jerrycan i plast 5 L
10638333 25 l Jerrycan i plast 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10041040 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 119690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.54 SEK
    797.65 SEK / 2.5 L
    Save 144.89 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Formaldehyd, formalin, CAS # 50-00-0, är en färglös flyktig ämne som används som histologiskt fixeringsmedel och desinfektionsmedel. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Formaldehyd (formalin) är en organisk förening som används för att tvärbinda proteiner i biologiska prover som vävnadssnitt, odlingsceller och hela prover
  • Formaldehyd är en mellanprodukt vid förbränning av metan och kan förekomma i många former
  • Det är en flyktig, färglös vätska; som kan lagras under lång tid i lämpliga behållare
  • Kommer stabiliserad i lösning med metanol
Användningsområden
  • Det kan användas i smärtforskning för induktion av smärta och inflammation
  • Monomer formaldehyd är framtagen speciellt för laboratorieapplikationer
  • Används vanligtvis i RNA-isolering som ett denatureringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Namnnotering 37 viktprocent lösning i vatten, stabiliserad med 10 till 15 % metanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Smältpunkt -15,0 °C
Färg Klart
Densitet 1.0830g/mL, 1.083
Kokpunkt 97,0 °C
Flampunkt 50 °C
Förpackning Plastflaska
Molekylformel CH2O
Linjär formel HCHO
Brytningsindex 1,3755 till 1,3775
MDL-nummer MFCD00003274
Kvantitet 2,5 l
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Stabilisator 5 till 15 % metanol
Molekylvikt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vikt 30.03
Ångtryck 2 mbar vid 20 °C
Procent renhet 35,0 till 39,0 %
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.