Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 viktprocent sol. i vatten, sticka. med 5-15% metanol
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Formaldehyd (formalin) är en organisk förening som används för att tvärbinda proteiner i biologiska prover som vävnadssnitt, odlingsceller och hela prover
- Formaldehyd är en mellanprodukt vid förbränning av metan och kan förekomma i många former
- Det är en flyktig, färglös vätska; som kan lagras under lång tid i lämpliga behållare
- Kommer stabiliserad i lösning med metanol
Användningsområden
- Det kan användas i smärtforskning för induktion av smärta och inflammation
- Monomer formaldehyd är framtagen speciellt för laboratorieapplikationer
- Används vanligtvis i RNA-isolering som ett denatureringsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formaldehyde |
| Namnnotering | 37 viktprocent lösning i vatten, stabiliserad med 10 till 15 % metanol |
| CAS | 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1 |
| Smältpunkt | -15,0 °C |
| Färg | Klart |
| Densitet | 1.0830g/mL |
| Kokpunkt | 97,0 °C |
| Flampunkt | 50 °C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Molekylformel | CH2O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H370-Orsakar organskador.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyd, Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.