Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 viktprocent sol. i vatten, sticka. med 5-15% metanol
Produktkod. p-3736519 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Förpackning:
Jerrycan i plast
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Produktkod. 10426730
Brand: Thermo Scientific Chemicals 119690010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formaldehyde, formalin, CAS # 50-00-0, is a colorless volatile used as a histologic fixative and disinfectant. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Formaldehyd (formalin) är en organisk förening som används för att tvärbinda proteiner i biologiska prover som vävnadssnitt, odlingsceller och hela prover
  • Formaldehyd är en mellanprodukt vid förbränning av metan och kan förekomma i många former
  • Det är en flyktig, färglös vätska; som kan lagras under lång tid i lämpliga behållare
  • Kommer stabiliserad i lösning med metanol
Användningsområden
  • Det kan användas i smärtforskning för induktion av smärta och inflammation
  • Monomer formaldehyd är framtagen speciellt för laboratorieapplikationer
  • Används vanligtvis i RNA-isolering som ett denatureringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Namnnotering 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Smältpunkt -15.0°C
Färg Klart
Densitet 1.0830g/mL
Kokpunkt 97.0°C
Flampunkt 50°C
Förpackning Plastflaska
Molekylformel CH2O
Linjär formel HCHO
Brytningsindex 1.3755 to 1.3775
MDL-nummer MFCD00003274
Kvantitet 1 l
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Stabilisator 5 to 15% methanol
Molekylvikt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vikt 30.03
Ångtryck 2mbar at 20°C
Procent renhet 35.0 to 39.0%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Formaldehyd, Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.