Läs mer
Formaldehyd 4% buffrad, Solveco
Produktkod. 18012193
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18012193 5 L
18092193 25 L
18072203 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18012193 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1092
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formaldehyd 4% (även känd som Formalin 10%), saltlösningsbuffrad för användning vid fixering av vävnadsprov.
Formaldehyd 4% är en högkvalitativ fixativ lösning speciellt framtagen för användning inom histopatologi. Denna lösning är idealisk för att bevara vävnadsprover och säkerställa deras integritet och stabilitet för noggrann mikroskopisk undersökning.
  • Effektiv vävnadsfixering: Koncentrationen på 4 % av formaldehyd är optimerad för att stoppa enzymatisk och bakteriell nedbrytning efter vävnadsborttagning, för att bevara cellulära och extracellulära strukturer så nära deras naturliga tillstånd som möjligt.
  • Bufferad formulering: Buffrad med salt håller denna lösning en stabil pH-nivå, vilket är avgörande för att förhindra att formaldehyden blir sur med tiden. Denna buffring säkerställer konsekventa fixeringsresultat och förhindrar potentiell nedbrytning av vävnadsprovet.
  • Upprätthåller vävnadsarkitektur: Tvärbinder proteiner i vävnaden, stabiliserar cellulär morfologi och sammansättning för tillförlitlig histologisk analys.
  • Enkel sektionering: Fixerade vävnader blir fasta och lätta att skära i tunna sektioner, vilket underlättar smidig förberedelse för mikroskopisk undersökning.
  • Långtidsförvaring: Ger utmärkt konservering, vilket gör att vävnadsprover kan lagras under längre perioder utan betydande nedbrytning.
  • Förbättrad färgning: Säkerställer effektiv färgning, vilket gör det lättare att visualisera och analysera olika vävnadskomponenter under mikroskopet.
Formaldehyd 4% är avgörande för exakt vävnadsfixering och tillförlitliga histopatologiska resultat, vilket gör det till en stapelvara i laboratoriemiljöer.
Produkten är CE-märkt som en allmän IVD-produkt i enlighet med in vitro-diagnosdirektivet (förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik).
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 30.03
Specifikationer
Kvantitet 5 L
Procent renhet 4%
Kvalitet Reagens
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde 4% Buffered
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, methanol