Läs mer
Formaldehyd 4% buffrad, Solveco
Produktkod. 30281149
Change view
Förpackning:
10 l behållare
10 l påse i låda
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
30281149 10 l påse i låda
30281148 10 l behållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30281149 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1259
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Formaldehyd 4 % (Formalin 10 %) saltlösningsbuffrat för användning vid vävnadsprovfixering.
Formaldehyd 4 % är en högkvalitativ fixeringslösning som är speciellt formulerad för användning inom histopatologi. Denna lösning är idealisk för att bevara vävnadsprover och säkerställa deras integritet och stabilitet för noggrann mikroskopisk undersökning.
  • Effektiv vävnadsfixering: Den 4 % koncentrationen av formaldehyd är optimerad för att stoppa enzymatisk och bakteriell nedbrytning efter vävnadsborttagning, och bevarar cellulära och extracellulära strukturer så nära deras naturliga tillstånd som möjligt.
  • Buffrad formulering: Buffrad med salt upprätthåller denna lösning ett stabilt pH-värde, vilket är avgörande för att förhindra att formaldehyden blir sur över tid. Denna buffring säkerställer konsekventa fixeringsresultat och förhindrar potentiell nedbrytning av vävnadsprovet.
  • Upprätthåller vävnadsarkitektur: Korslänkar proteiner i vävnaden och stabiliserar cellens morfologi och sammansättning för tillförlitlig histologisk analys.
  • Enkel sektionering: Fixerade vävnader blir fasta och lätta att skära i tunna snitt, vilket underlättar smidig förberedelse för mikroskopisk undersökning.
  • Långtidslagring: Ger utmärkt bevarande, vilket gör det möjligt att förvara vävnadsprover under längre perioder utan betydande nedbrytning.
  • Förbättrad fläckning: Säkerställer effektiv färgning, vilket gör det lättare att visualisera och analysera olika vävnadskomponenter under mikroskopet.
Formaldehyd 4 % är avgörande för noggrann vävnadsfixering och tillförlitliga histopatologiska resultat, vilket gör det till en stapelvara i laboratoriemiljöer.
Produkten är CE-märkt som en generell IVD-produkt i enlighet med In vitro Diagnostic Directive (förordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter).
Specifikationer
Förpackning 10 l påse i låda
Kvantitet 10 L
Molekylvikt (g/mol) 30.03 g/mol
Procent renhet 4%
Kvalitet Reagens
Fysisk form Viskös vätska