Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, ACS-reagens, 37 viktprocent lösning, stab. 10-15% metanol
Produktkod. 10722204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722204 5 kg Plastflaska 5kg
10299980 100 g Plastflaska 100g
10647021 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722204 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 410730050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Formaldehyd, formalin, CAS # 50-00-0, är en färglös flyktig ämne som används som histologiskt fixeringsmedel och desinfektionsmedel. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Formaldehyd (formalin) är en organisk förening som används för att tvärbinda proteiner i biologiska prover som vävnadssnitt, odlingsceller och hela prover
  • Formaldehyd är en mellanprodukt vid förbränning av metan och kan förekomma i många former
  • Det är en flyktig, färglös vätska; kan lagras under lång tid i lämpliga behållare
  • Kommer stabiliserad i lösning med metanol
Användningsområden
  • Kan användas i smärtforskning för induktion av smärta och inflammation
  • Monomer formaldehyd är framtagen speciellt för laboratorieapplikationer
  • Används vanligtvis i RNA-isolering som ett denatureringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Namnnotering 37 viktprocentig lösning
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Smältpunkt -15,0 °C
Färg Klart
Densitet 1.0830g/mL, 1.083
Kokpunkt 97,0 °C
Flampunkt 50 °C
Tändningsrester 0,005% max.
Förpackning Plastflaska
Molekylformel CH2O
Linjär formel HCHO
Brytningsindex 1,3755 till 1,3775
MDL-nummer MFCD00003274
Kvantitet 5 kg
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Stabilisator 10 till 15 % metanol
Molekylvikt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vikt 30.03
Ångtryck 2 mbar vid 20 °C
Procent renhet 36,5 till 38,0 %
Kvalitet ACS-reagens
Titrerbar syra 0,006 meq/g max.
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.