Läs mer
Formaldehyde-d2 (~20% in D2O), TRC
Produktkod. 30402741
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30402741 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30402741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6913521ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Molekylformel C 2H2 O
Kvantitet 1 mL
Synonym Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
LEDER [2H]C(=O)[2H]
IUPAC-namn dideuteriomethanone
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Formel vikt 32.0231
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20 %