Läs mer
Formaldehyde-d2 (~20% in D2O), TRC
Produktkod. 30390288
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30390288 10 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30390288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF69135210ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Molekylformel C 2H2 O
Kvantitet 10 mL
Synonym Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
LEDER [2H]C(=O)[2H]
IUPAC-namn dideuteriomethanone
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Formel vikt 32.0231
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20 %