Läs mer
Formaldehyd, extra ren, lösning 37-41%, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10231622 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10231622 1 L HDPE plastflaska 1 L
10630813 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10160052 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10170052 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10231622 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1501/PB15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CH2O, CAS-nummer-50-00-0, 2,5L, 97 grader. C, CHEBI:16842, Färglös, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyd, -15 grader. C, 3274, 30.026, HDPE plastflaska, 3 till 4.2, Liquid, 712, C-O, > 1.0, 2 mbar vid 20 grader. C | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
CH2O, CAS-nummer-50-00-0, 2,5L, 97 grader C, CHEBI:16842, färglös, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyd, -15 grader C, 3274, 30,02, HD, plastflaska, 30,02, 30,026, HD. 712, CO,> 1,0, 2 mbar vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 2 mbar vid 20 °C
Ångdensitet > 1.0
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 3 till 4.2
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 97 °C
Kvantitet 1 L
Formel vikt 30,02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde Solution 37%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.