Läs mer
3M™ Formaldehydmonitor 3271+
Produktkod. 17991030 Handla allt 3M Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Formaldehyd
Produktkod. Detekterbara analyter
17991030 Formaldehyd
1 options
Produktkod. 17991030 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100251921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4795.00 SEK
    3396.16 SEK / Paket med 5
    Save 1398.84 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Formaldehyd Monitor 3721+ är ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att utföra personlig luftprovtagning för formaldehyd och vissa andra aldehyder.
  • Toppmodern bildskärmsdesign
  • Enkelt, kostnadseffektivt och bekvämt
  • En giltig metod för luftprovtagning och analys av formaldehyd och vissa andra aldehyder
  • Lätt att använda: Fäst bara monitorn till skjortslaget, kragen eller fickan
  • Diskret: Bildskärmar är små och lätta och kommer inte att störa medarbetarnas aktiviteter
  • Dokumentation för industrihygienister och IH-labb finns tillgänglig på begäran
  • Analys ingår inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekterbara analyter Formaldehyd
Produkttyp Personlig monitor
Modell 3721+