Läs mer
Formaldehyd natriumbisulfit, 95 %
Produktkod. 11413277
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413277 500 g 500g
11403277 100 g 100g
11423277 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16194.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134,081 g/mol
Formaldehydnatriumbisulfit, är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt. Det kan effektivt komplexbilda metalljoner såsom Cu, Zn, Pb, samtidigt avsätta med nickeljon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Formaldehydnatriumbisulfit, är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt. Det kan effektivt komplexbilda metalljoner såsom Cu, Zn, Pb, samtidigt avsätta med nickeljon.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hygroskopisk, Förvaras åtskilt från syror Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 870-72-4
Molekylformel CH3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 134.081
MDL-nummer MFCD00044664
InChI-nyckel UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC-namn natrium; hydroximetansulfonat
LEDER C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Formaldehyde sodium bisulfite
Smältpunkt 200 °C (dec.)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,4236
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 134.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.