Läs mer
Formaldehydnatriumbisulfittillsatsförening 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10397460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10397460 1 kg Plastflaska 1kg
10193050 5 g Glasflaska 5g
15159193 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10397460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150690010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-72-4
Molekylformel CH3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 134.081
MDL-nummer MFCD00044664
InChI-nyckel UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC-namn natrium; hydroximetansulfonat
LEDER C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Namnnotering 95%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2SO3Na
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 134.08
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.