Läs mer
Formaldehyde Sodium Bisulfite, TRC
Produktkod. 30008101
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008101 100 g
30005115 5 g
30011266 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF691460100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-72-4
Molekylformel CH3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Synonym 1-Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), Hydroxymethanesulfonic Acid Monosodium Salt, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Formaldehyde Sulfite Sodium Salt, Formaldehyde-sodium Bisulfite Adduct, Formbis, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Formaldehyde Bisulfite, Sodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Hydroxymethylsulfonate
LEDER [Na+].OCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Formaldehyde Sodium Bisulfite
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vikt 133.965
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.