Läs mer
Formaldehydlösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11424689 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424689 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11424689 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1039101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.55 SEK
    989.71 SEK / 100ml
    Save 85.84 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
MDL-nummer MFCD00003274
Kvantitet 100 mL
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • formaldehyde solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol