Läs mer
Formaldehydlösning (36,5 - 38 % i vatten) (stabiliserad med ~10–15 % metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formaldehyde |
| CAS | 50-00-0 |
| Molekylformel | C H2 O |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2 |
| LEDER | C=O |
| IUPAC-namn | formaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 30.03 |
| Formel vikt | 30.0106 |
| Visa mer |