Läs mer
Formaldehydlösning (36,5 - 38 % i vatten) (stabiliserad med ~10–15 % metanol), TRC
Produktkod. 30408402
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30408402 50 mL
1 options
Produktkod. 30408402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF69135550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
CAS 50-00-0
Molekylformel C H2 O
Kvantitet 50 mL
Synonym Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 30.03
Formel vikt 30.0106
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 36.5-38 %